Kluczowe dokumenty
CLS354263
Corning® Matrigel® Matrix High Concentration (HC)
(Growth Factor Reduced (GFR) LDEV-Free), pack of 10 mL
Synonim(y):
Matryca Matrigel
Wybierz wielkość
1 EACH
3900,00 zł
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
(Growth Factor Reduced (GFR) LDEV-Free)
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354263
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Matryca Corning Matrigel to rozpuszczony preparat błony podstawnej wyekstrahowany z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), guza bogatego w białka macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym lamininę (główny składnik), kolagen IV, proteoglikany siarczanu heparanu, entaktynę/nidogen i szereg czynników wzrostu.
Źródło
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Jakość
Kolonie myszy rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów Mouse Antibody Production (MAP)
Przeprowadzane są szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia wielu patogenów
Testowane i uznane za negatywne pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy, i mykoplazmy
Stężenie białka określane metodą Lowry'ego
Jednostki endotoksyny mierzone testem Limulus Amoebocyte Lysate
Stabilność żelu Matrigel Matrix jest testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C
Aktywność biologiczna jest określana dla każdej partii przy użyciu testu wzrostu neurytu
Przygotowanie i przechowywanie
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Zastosowanie
Wzrost i różnicowanie komórek
Badania metabolizmu/toksykologii
Testy inwazji
Testy angiogenezy in vitro i in vivo
Badania angiogenezy in vivo i wzmocnienie guzów u myszy poddanych immunosupresji
Kliknij tutaj, aby wybrać i zarezerwować partię Corning Matrigel.
Tylko dla klientów w Kalifornii: OSTRZEŻENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat California Proposition 65, należy zapoznać się z sekcją 15 karty charakterystyki (SDS) lub Letter in Lieu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)