Kluczowe dokumenty
CLS354248
Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix
High Concentration, LDEV-Free, pack of 10 mL
Synonim(y):
Matrigelowa błona podstawna, Matryca błony podstawnej
Wybierz wielkość
1 EACH
3820,00 zł
3820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
3820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
High Concentration, LDEV-Free
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354248
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Source
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Quality
Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogens
Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Protein concentrations determined by Lowry method
Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
Matrigel Matrix gel stability is tested for a period of 14 days at 37°C
Biological activity is determined for each lot using a neurite outgrowth assay.
Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Application
Cell Growth and Differentiation
Metabolism/Toxicology Studies
Invasion Assays
in vitro and in vivo Angiogenesis Assays
in vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)