Kluczowe dokumenty
CLS354089
Corning® BioCoat Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Synonim(y):
szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe
Wybierz wielkość
60 EACH
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 EACH
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round glass
opakowanie
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
producent / nazwa handlowa
Corning 354089
rozmiar
22 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)