Kluczowe dokumenty
CLS354087
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonim(y):
szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe
Wybierz wielkość
80 EACH
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
80 EACH
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
producent / nazwa handlowa
Corning 354087
rozmiar
12 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)