CLS354085
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm
Synonim(y):
szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe
Wybierz wielkość
1850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1850,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 80 ea (2 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354085
rozmiar
12 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)