Kluczowe dokumenty
CLS3099
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
Synonim(y):
universal microplate lid, universal microtiter plate lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
Wybierz wielkość
50 EA
789,00 zł
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
789,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały:
polystyrene
rozmiar:
96 or 384 wells
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pack of 25
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3099
rozmiar
96 or 384 wells
kolor
clear
Opis ogólny
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)