Przejdź do
CLS3935
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
Synonim(y):
universal microplate lid, universal microtiter lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Size:
96 or 384 wells
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3935
size
96 or 384 wells
color
black
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
  • Suitable for fluorescent and other light-sensitive assays
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3099CLS3098CLS6520
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 wells
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polycarbonate , polycarbonate plate, round wells
manufacturer/tradename
Corning 3935
manufacturer/tradename
Corning 3099
manufacturer/tradename
Corning 3098
manufacturer/tradename
Corning 6520
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
color
black
color
clear
color
clear
color
clear
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)