Przejdź do
CLS3359
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, sterile, lid: no
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene , round bottom clear
Size:
96 wells
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene , round bottom clear
sterility
sterile
feature
RNase and DNase free, lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3359
packaging
bag of 25 ×
size
96 wells
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3365CLS3364CLS3357
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polypropylene , round bottom clear
material
polypropylene , round bottom clear
material
flat bottom clear , polypropylene
material
V-bottom clear , polypropylene
feature
RNase and DNase free, lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)