Przejdź do
CLS3930
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Color:
clear
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3930
size
96 wells
color
clear
General description
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3931CLS3099CLS3098
description
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
description
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
description
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
description
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
feature
lid
feature
lid
feature
lid: no
feature
lid, skirt (half skirt)
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 3930
manufacturer/tradename
Corning 3931
manufacturer/tradename
Corning 3099
manufacturer/tradename
Corning 3098
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
case of 100, pack of 25
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)