Kluczowe dokumenty
CLS2975245
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 50 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
Wybierz wielkość
1000 EA
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
rectangular
opakowanie
pack of 100 ea
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2975-245
szer. × dł.
24 mm × 50 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)