Kluczowe dokumenty
CLS284522
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 22 mm x mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
Wybierz wielkość
2000 EA
774,00 zł
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2000 EA
774,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200 ea
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2845-22
rozmiar
22 (x) × 22 mm
grubość
0.12 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kavon Karrobi et al.
Journal of biophotonics, 12(6), e201800379-e201800379 (2019-02-02)
Diffuse optical imaging (DOI) techniques provide a wide-field or macro assessment of the functional tumor state and have shown substantial promise for monitoring treatment efficacy in cancer. Conversely, intravital microscopy provides a high-resolution view of the tumor state and has