CLS2975225
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 22 mm × 50 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
Wybierz wielkość
1300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1300,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
rectangular
opakowanie
pack of 100 ea
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2975-225
szer. × dł.
22 mm × 50 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)