BR470820
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 60 mm, rectangular
Synonim(y):
Cover glasses, Microscopy
Wybierz wielkość
655,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
655,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
rectangular
producent / nazwa handlowa
BRAND 470820
dł. × szerokość
24 mm × 60 mm
grubość
0.13-0.17 mm , No. 1
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Szkło borokrzemowe1191 zapewnia doskonałą przejrzystość i doskonałą odporność chemiczną.
- Szkiełka nakrywkowe do szkiełek mikroskopowych są czyste, wolne od kurzu/tłuszczu i zniekształceń.
- W pełni zautomatyzowana produkcja gwarantuje jakość "gotową do użycia".
- Płaskość w zakresie ± 3 μm.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)