Przejdź do
D7674
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98.5%
Synonim(y):
N6 dimethylallyladenine, 2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
973,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP) is a bacteria-derived riboside cytokinin used to grow plant tissues such as tobacco and soybean callus. 2iP is a precursor of the cytokinin Zeatin. 2iP has been used in Schenk and Hildebrandt medium to support in vitro propagation of microshoot cultures from shoot tips of Genista plants.
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine has been used as a component of Murashige and Skoog medium for promoting tissue lignification in Acca sellowiana and as a component of SIM medium for used in regeneration assay of cotyledons.
Biochem/physiol Actions
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP) is a bacteria-derived riboside cytokinin used to grow plant tissues such as tobacco and soybean callus. 2iP is a precursor of the cytokinin Zeatin. 2iP is used in Schenk and Hildebrandt medium to support in vitro propagation of microshoot cultures from shoot tips of Genista plants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5912D7660B3274
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
solution
form
solution
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)