KU-812F
90071804, human blood, Lymphoblast
About This Item
Polecane produkty
product name
KU-812F, 90071804
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human myelogenous leukaemia
Opis linii komórkowej
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
Zastosowanie
Chromosome and tumourigenicity studies
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.