Key Documents
KU-812E
90071803, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
product name
KU-812E, 90071803
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human myelogenous leukaemia
Opis linii komórkowej
A chronic myelogenous leukaemia cell line.
Zastosowanie
Chromosome and tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.