Kluczowe dokumenty
CHO Cell Line from Chinese hamster ovary
85050302, hamster ovary, Epithelial
Synonim(y):
CHO Cells, CHO-ori Cells, Chinese Hamster Ovary Cells, Chinese hamster ovary cell line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
product name
CHO Cell Line from Chinese hamster ovary, 85050302, from hamster ovary
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
dostępność
not available in Japan
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypodiploid, modal no. 20
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hamster Chinese ovary
Opis linii komórkowej
A subclone of the parental CHO cell line originated by Puck in 1957. The cells have an absolute requirement for L-proline.
Zastosowanie
CHO Cell Line from Chinese hamster ovary has been used:
  • to generate CHO cells expressing LY6/PLAUR domain containing 3 (LYPD3)[1]
  • to carry out the vaginolysin (VLY) cytolytic activity assay[2]
  • as host cells to produce glucagon-like peptide 1 receptor (GLP1R)[3]
Nutritional and gene expression studies
pożywka hodowlana
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.
Questions
  1. Hi there, CHO cells can be used at BSL I lab, right? Best regards, Cristina
    1 answer
    1. This product is a cell line supplied by ECACC. The supplier notes that all cell lines are handled at containment level 2 in accordance with the Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP). This cell line was established in 1958, see J Exp Med 1958;108:945. For additional information please see the link below to review the supplier information:
      https://www.culturecollections.org.uk/nop/product/cho