Kluczowe dokumenty
672112
Sigma-Aldrich
Urokinase, Human Urine
Synonim(y):
Urokinase, Human Urine, uPA
Wybierz wielkość
10 KU
1580,00 zł
1580,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 KU
1580,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
1580,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Merck USA index - 14, 9887
Poziom jakości
Formularz
lyophilized solid
aktywność właściwa
≥100,000 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native urokinase from human urine. A thrombolytic agent that converts plasminogen to plasmin. A mixture of high molecular weight (54 kDa) and low molecular weight (33 kDa) urokinase.
Note: 1 unit = 1 CTA unit = 0.7 Ploug units. 1 KU = 1000 units.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme equal to an international standard tested by the fibrinolytic method of Johnson, et al.
Postać fizyczna
Lyophilized from 200 mM mannitol, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 0.1% PEG, pH 7.5.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from urine of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.
Reconstitute in distilled H₂O
Inne uwagi
Bell, W.R. 1975. Semin. Thromb. Res.2, 1.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Haemorrh. 21, 259.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1