Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human colon
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, hypertriploid
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human colon
packaging
tube of 5 μg 91072201-DNA-5UG, pkg of vial of cells 91072201-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, hypertriploid
morphology
Epithelial
products
Secretory component of Immunoglobulin A (IgA), Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Linia komórkowa HT29 została wykorzystana do określenia miana wirusa ludzkiego parechowirusa. Została również wykorzystana do badania zdolności szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus do przeciwdziałania toksycznemu działaniu C. difficile LMG21717.
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19
Ludzki gruczolakorak okrężnicy rasy kaukaskiej
Wyizolowany z guza pierwotnego u 44-letniej samicy rasy kaukaskiej. Tworzy dobrze zróżnicowanego gruczolakoraka zgodnego z kolonią pierwotną, stopień I. Guzy tworzą się również u chomików leczonych sterydami. Ma następujący profil HLA A1,3; B12,17; Cw5.
Preparation Note
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewać przy 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?