IIC9 (CH0)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster embryo
opakowanie
tube of 5 μg 00030814-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00030814-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
PAR-1 (protease-activated receptor 1, thrombin receptor), EGF, PDGF
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Fibroblast zarodka chomika chińskiego
Opis linii komórkowej
Linia fibroblastów zarodka chomika chińskiego (CHEF) jest nienowotworową i stabilną diploidalną linią komórkową o wysokim zapotrzebowaniu na surowicę do wzrostu. Jest ona izolowana z preparatu zarodkowego i jest spontaniczną linią nowotworową niezależną od zakotwiczenia.
Zastosowanie
IIC9 (CH0) nadaje się do selektywnego wzrostu niektórych komórek nabłonkowych gryzoni w pożywce zawierającej cytrulinę.
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:10, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 37°C; 5%CO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)