Kluczowe dokumenty
PL800ASSPIUK
Work station anti-static ionizer for Plas-Labs glove box
AC/DC input 220 - 240 V AC, UK plug
Synonim(y):
Jonizator antystatyczny
Wybierz wielkość
1 EA
5480,00 zł
5480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
5480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
electrode (Thoriated tungsten)
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800-AS/SPI/CE/UK
Overall H × W × depth
5.0 in. × 4 1/4 in. × 2 1/2 in.
masa
2 lb
Opis ogólny
The anti-static ionizer effectively eliminates all static charges within 36 inches of the unit and is useful in any Plas-Labs glove box or isolation chamber.
Operation is simple; place the unit on a flat surface and turn the power on.
Unit features include: ion pulse rate adjustment from 1 to 5 pulses/second, ion balance adjustment and a compact footprint. The unit is virtually maintenance free; the emitter points should be cleaned when a visual accumulation of dust or powder occurs.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)