Merck
Wszystkie zdjęcia(16)
Kluczowe dokumenty
ZRB2150
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquitin K48-Specific Antibody, clone Apu2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
Anti-Ubiquitin K48-Specific Antibody, clone Apu2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Apu2, recombinant monoclonal
opis
Apu2 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt Variable
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
ubiquitination (Lys48)
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb® antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone Apu2 is a ZooMAb® rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects ubiquitin linked at lysine-48.
Immunogen
Human di-ubiquitin linked at Lys48.
Zastosowanie
Quality Control Testing
Evaluated by Western Blotting with recombinant linear Ub, Ub K11, Ub K48, and Ub K63.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Ubiquitin K48, but not recombinant Ub K11, Ub K63, and linear ubiquitin.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ubiquitin K48-Specific in A431, HeLa, and NIH3T3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot Ubiquitin K48-Specific in HeLa cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ubiquitin Lys48 specific with a KD of 9.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Anti-Ubiquitin K48-Specific, clone Apu2 ZooMAb®, Cat. No. ZRB2150, is a recombinant Rabbit monoclonal antibody that detects Ubiquitin K48-Specific and is tested in Affinity Binding Assay, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, and Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Ubiquitin (Ub) is initially produced as a 229 amino acids Polyubiquitin-B (UniProt: P0CG47) precursor protein encoded by the UBB gene (Gene ID: 7314) or a 685 amino acids Polyubiquitin-C precursor protein (UniProt: P0CG48) encoded by the UBC gene (Gene ID: 7316) in human. Ub exists either covalently attached to another protein, or free (unanchored). When covalently bound, it is conjugated to target proteins via an isopeptide bond either as a monomer (monoubiquitin), a polymer linked via different Lys residues of the ubiquitin (polyubiquitin chains) or a linear polymer linked via the initiator Met of the ubiquitin (linear polyubiquitin chains). Ub is linked covalently via its carboxyl terminus (Gly76) to usually Lys residues in target proteins. In a given target Lys residue can be linked to one single Ub molecule (monoubiquitylated) or to a chain of Ub molecules (polyubiquitylated). In a polyUb chain, Ub molecules can be linked through one of the seven Lys residues (K6, K11, K27, K29, K33, K48, and K63) or through the Ub N-terminus Met1 residue (which generates linear chains). Polyubiquitin chains, when attached to a target protein, have different functions depending on the Lys residue of the ubiquitin that is linked. For example, lysine 6-linked may be involved in DNA repair; lysine 11-linked is involved in endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) and in cell-cycle regulation, and lysine 29-linked is involved in lysosomal degradation. Lysine 48-linked chains mark proteins for proteasomal degradation, while lysine 63-linked chains are involved in endocytosis, DNA-damage responses, and in signaling leading to activation of the transcription factor NF-kappa-B. This ZooMAb® recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals.
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS, 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. The PBS/trehalose components in the ZooMAb formulation can have the appearance of a semi-solid (bead like gel) after lyophilization. This is a normal phenomenon. Please follow the recommended reconstitution procedure in the data sheet to dissolve the semi-solid, bead-like, gel-appearing material. The resulting antibody solution is completely stable and functional as proven by full functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Madison, WI
    • Review 1
    • Votes 2
    1 out of 5 stars.
    Miss the old antibody!
    We can't get this antibody to work for our staining in mouse cells. The old Apu2 clone worked beautifully, and we no longer have a specific signal.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking time to leave a review!
      The ZooMab ZRB2150 Anti-Ubiquitin K48 is tested for use in immunocytochemistry in mouse NIH3T3 cells. Other antibodies from other clones may perform differently. There are factors that should be reviewed in troubleshooting antibodiy performance. These factors range from reconsitution to blocking conditions to tissue type.
      We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.