Kluczowe dokumenty
C9154
Choline base solution
~50 % (w/w) in H2O
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, Choline solution
About This Item
Polecane produkty
stężenie
~50 % (w/w) in H2O
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Substraty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?