Przejdź do
438294
Tetrabutylphosphonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Synonim(y):
TBPH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4P(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.44
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4826225
Concentration:
40 wt. % in H2O
Form:
liquid
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: phosphonium
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.412
density
0.989 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
[OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetrabutylphosphonium hydroxide (TBPH) can be used:
  • To convert poorly water-soluble acidic APIs into TBP ionic liquids (IL).
  • As a cation source in the synthesis of Good′s buffer ionic liquids (GB-ILs) via an acid−base neutralization reaction with Good′s buffer anions.
  • To synthesize tetrabutylphosphonium acetate, which along with Cu2O-nanoparticles forms an excellent catalyst system for protodecarboxylation reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17878086880246034
description
40 wt. % in H2O
description
40 wt. % in H2O
description
technical, ~40% in H2O (~1.5 M)
description
40 wt. % in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
~40% in H2O (~1.5 M)
concentration
40 wt. % in H2O
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.989 g/mL at 25 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/cm3
density
1.059 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.412
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.43
functional group
phosphine
functional group
amine
functional group
-
functional group
phenyl, amine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)