Merck
C6631
Sigma-Aldrich
(±)-Camphor
~95% (balance is primarily borneol.)
Synonim(y):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
1907611
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
4 mmHg ( 70 °C)
Próba
~95% (balance is primarily borneol.)
granice wybuchowości
3.5 %
tw
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Klucz InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges