Przejdź do
E1753
(−)-Epicatechin
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-710-1
Beilstein/REAXYS Number:
92760
MDL number:
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
InChI key
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
Gene Information
General description
(−)-Epicatechin (EC) belongs to the group of flavanols and is abundantly present in cacao and cacao products.[1] The chemical structure of EC includes an oxygenated heterocycle with a 4-hydroxyl group linked with two aromatic rings.[1]
Application
(−)-Epicatechin (EC) has been used:
  • as an antioxidant to downregulate nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen (NADPH) oxidase and improve insulin sensitivity in in vivo (high fat-fed mice) and in vitro (HepG2 cells) studies[2]
  • to study its effect on blood pressure, nitric oxide synthase (NOS) activity and anxiety-like behavior on borderline hypertensive rat (BHR) models[3]
  • to test its effect on neuronal survival in the hippocampus of middle-aged rats on swimming training, under oxidative stress[4]
  • to study its antioxidant activity in dark chocolate
  • as a characteristic compound in polyphenols analysis
Biochem/physiol Actions
Epicatechin enhances the skeletal muscle structure in heart failure patients and minimizes cardiometabolic risks. It can be used for treating sarcopenia. Epicatechin reduces myostatin and β-galactosidase and increases the level of markers of muscle growth.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4018PHL8919274873
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... BACE1(23621), CYP1A2(1544)
Gene Information
human ... BACE1(23621), CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Epicatechin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?