Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15C10, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
bovine, mouse, rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL (native and denaturing conditions), indirect ELISA: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:1,000
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CAPN1(823), CAPNS1(826)
mouse ... Capn1(12333), Capns1(12336)
rat ... Capn1(29153), Capns1(29156)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5736-100UG | 04061837896712 |