Merck
776084
Sigma-Aldrich
Histamine-1-13C,1-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H9N215N · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
186.05
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[15NH2][13CH2]CC1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i2+1,6+1;;
Klucz InChI
PPZMYIBUHIPZOS-FMABXRAFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)