Przejdź do
C5490
C75
≥98% (HPLC), fatty acid synthase (FAS) inhibitor of, powder
Synonim(y):
4-Methylene-2-octyl-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
UNSPSC Code:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
C75, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC(=O)C(=C)C1C(O)=O
InChI
1S/C14H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-11-12(13(15)16)10(2)14(17)18-11/h11-12H,2-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
VCWLZDVWHQVAJU-UHFFFAOYSA-N
Application
C75 has been used:
  • as a fatty acid synthase (FASN) inhibitor to test its ability in the direct inhibition of FASN to attenuate mammosphere formation as compared to metformin
  • as a pharmacological inhibitor to inhibit fatty acid synthesis in glioma stem cells (GSCs)
  • as FAS inhibitor in the pre-treatment of Chang cells to inhibit lipogenesis and reverse the senescence induced by hydrogen peroxide
Biochem/physiol Actions
C75 is a novel, potent synthetic inhibitor of fatty acid synthase (FAS), which is used as a tool for studying fatty acid synthesis in metabolic disorders and cancer.
C75 helps to increase the cancer‐killing capability of ionizing radiation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0497C2992SML0567
C75 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C5490
C75
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C5490-5MG04061833502198
C5490-25MG04061833269985