Przejdź do
C2389
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (HPLC), powder, de novo phospholipid synthesis inhibitor
Synonim(y):
Helicocerin, (2R,3S,E,E)-2,3-Epoxy-4-oxo-7,10-dodecadienamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1224,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
241-424-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4140423
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cerulenin, ≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
biological source
Cephalosporium caerulens
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
93 °C
solubility
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C=C/C/C=C/CCC([C@@H]1[C@H](C(N)=O)O1)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(15)13-12(16-13)10(2)14/h3-4,6-7,12-13H,5,8-9H2,1-2H3/b4-3+,7-6+/t12-,13+/m0/s1
InChI key
PTNNGEBMCNMENY-JIVMHGEESA-N
Gene Information
human ... FASN(2194)
General description
Cerulenin, an inhibitor of de novo phospholipid synthesis triggers apoptosis in various wild type p53 and mutant p53 tumor cell lines. This fungal antibiotic also blocks the condensing enzyme involved in fatty acid and polyketide biosynthesis.
Application
Cerulenin has been used:
  • as a fatty acid synthase inhibitor to study its effects on aldosterone-induced trained immunity[1]
  • as a blocker of fatty acid synthase to study its effects on the replication of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2)[2]
  • as a supplement in yeast extract–peptone–dextrose/glycerol (YPD/G) agar plates for the isolation of cerulenin-resistant yeast strains[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8559G2536T7402
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow, H2O: soluble
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification)
Gene Information
human ... FASN(2194)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... BCL2(596), TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cerulenin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. HOW LONG IS CERULENIN STABLE FOR WHEN DISSOLVED IN ACETONE?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, an identical product, 219557, notes that solutions prepared in organic solvents, such as acetone, may be stored protected from light at -20°C for up to 3 months. It is recommended that aqueous solutions not be stored for more than 1 day.