Przejdź do
C3249
CR8
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]amino]-9H-purin-2-yl]amino]-butanol-1, (R)-2-(1-Hydroxybut-2-ylamino)-6-[4-(2-pyridyl)phenylmethylamino]-9-iso-propylpurine, C&R8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1215,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccc(cc2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C24H29N7O/c1-4-19(14-32)28-24-29-22(21-23(30-24)31(15-27-21)16(2)3)26-13-17-8-10-18(11-9-17)20-7-5-6-12-25-20/h5-12,15-16,19,32H,4,13-14H2,1-3H3,(H2,26,28,29,30)/t19-/m1/s1
InChI key
HOCBJBNQIQQQGT-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
CR8 is a potent and selective inhibitor of cyclin dependent kinase (CDK1, 2, 5, 7, and 9). CR8 is a more potent pyridyl analogue of roscovitine (Cat. No. R7772). In comparison to roscovirtine, the compound gains in potency toward CK1, which is involved in amyloid-β formation. The R-CR8 enantiomer is slightly more potent than S. CR8 is around 30 times more potent at cellular assay then roscovitine. Acts as a molecular glue to induce cyclin K degradation.
CR8 is a potent inhibitor of CDK1/2/5/7/9.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7772SML1246SML2738
CR8 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3249
CR8
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)