Kluczowe dokumenty
BAH370800008
Bel-Art® Vortexer Attachment for Microcentrifuge Tubes
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 8, polypropylene
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubes 1.5 mL
no. of holes 8
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37080-0008
Opis ogólny
Prosty w użyciu, przytrzymaj końcówkę trzonu przy gumowej podkładce lub kubku na probówki worteksera i szybko wymieszaj osiem lub dwadzieścia probówek o pojemności 1,5 ml. Wytrzymała konstrukcja z polipropylenu. Wałek o długości 165 mm (6 1/2") ma kulisty uchwyt o średnicy 25,4 mm (1"). 1 sztuka,
Jednoczesne worteksowanie wielu probówek mikrowirówkowych o pojemności 1,5 ml przy użyciu standardowego worteksera.
  • Dostępne dwie pojemności: 8 i 20 probówek
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)