Kluczowe dokumenty
Z675970
Rotating 4-way racks
Large tubes
Synonim(y):
stojak na rury
Wybierz wielkość
1 EA
315,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
315,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 10 x 10-13 mL tubes
Holds 10 x 13.5 mm tubes
Holds 2 x 29 mm tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 6 x 15-20 mL tubes
Holds 6 x 16 mm tubes
Holds 8 x 10-15 mL tubes
Holds 8 x 20 mm tubes
Large tubes
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS29040A
rozmiar
224x110x110 mm
Opis ogólny
Each module of the Rota-Rack for large tubes holds two 50 mL tubes, eight 15 mL tubes, six 20 mm tubes, or ten 10-13 mm tubes.
Rota-Rack Tube Racks are fun, interlocked racks. Each of the four modules rotates independently. Use several sizes of test tubes, culture tubes, centrifuge tubes, or microcentrifuge tubes at the same time. Click each module into place; load with tubes, and carry. Rack maintains its orientation until you twist it again. Comes fully assembled. Autoclavable.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)