Przejdź do
V0756
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 20 tubes
Synonim(y):
370800020, H37080-0020, agitator adapter, stirrer adapter, stirrer adapter for tubes, vortex adapter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121702
NACRES:
NB.73
eCl@ss:
32119210
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
capacity 20 tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
General description
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V0631BAH370800020Z742571
description
capacity, 20 tubes
description
capacity, 8 tubes
description
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
description
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
feature
capacity 20 tubes
feature
capacity 8 tubes
feature
for tubes 1.5 mL, no. of holes 20
feature
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F37080-0008
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C2000-A02
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)