Merck
B7416
Sigma-Aldrich
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
Klucz InChI
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)