Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Gene Information
human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241) | Gene Information - | Gene Information human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241) | Gene Information human ... NR3C1(2908) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproterone acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?