B6272
8-Bromoadenosine
powder
Synonim(y):
6-Amino-8-bromopurine riboside, 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -55 to -50°, c = 22-28 mg/mL in DMSO
kolor
white
mp
210-212 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M HCl: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Klucz InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
informacje o genach
rat ... Adora2a(25369)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3