Przejdź do
B1381
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC), cGMP analog, powder
Synonim(y):
8-Br-cGMP, 8-Bromo-cyclic GMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
2516,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN5NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
256-993-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H11BrN5O7P.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-;/m1./s1
InChI key
ZJRFCXHKYQVNFK-YEOHUATISA-M
General description
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate is a cell-permeable cGMP analog of cyclic guanosine 3′:5′-monophosphate (cGMP). It is a lipid-soluble analog used in cGMP based contraction studies in cardiomyocytes.
Application
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt has been used:
  • as a cyclic guanosine 3′:5′-monophosphate (cGMP) agonist in the collapse assay in retinal ganglion axons(10)
  • as a component of reaction buffer in in vitro kinase activity assay of recombinant protein kinase (PKG)(11)
  • as a cyclic nucleotide analog for the induction of cyclic nucleotide-gated channel (CNGA and CNGC) expression in human embryonic kidney cells(12)
Biochem/physiol Actions
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate has greater resistance to hydrolysis by phosphodiesterases than cGMP. Activates cGMP-dependent protein kinase. It slows or inhibits the intracellular calcium oscillations of tracheal smooth muscle cells in response to acetylcholine. 8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt mimics the effect of nitric oxide generating drugs. It modulates circadian rhythms and increases optic nerve impulses. In the eye 8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate may favour transduction of non-R-type photoreceptors.
Cell-permeable cGMP analog having greater resistance to hydrolysis by phosphodiesterases than cGMP. Activates cGMP-dependent protein kinase. Slows or inhibits the intracellular calcium oscillations of tracheal smooth muscle cells in response to acetylcholine. Reported to mimic the effect of nitric oxide generating drugs.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7880B5386203820
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
aqueous base: soluble, clear
solubility
water: 200 mg/mL
8-Br-cGMP; 8-bromo-cyclicGMP; 8BrcGMP; 8-Bromoguanosine 3,5-cyclic monophosphate sodium salt, Protein Kinase G (PKG); cGMP; cGMP analogue; cGMP-gated ion channels; Sp-8-Br-cGMPS, Rp-8-Br-cGMPS, Sp-8-pCPT-cGMPS; Rp-8-pCPT-cGMPS
-
-
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)