Przejdź do
SML0628
8-Aminoadenosine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6,8-Diamino-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purine, 8-Amino Adenosine, 8-Amino-Adenosine, 8-NH2-Ado, NSC 90394
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
398,65 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
398,65 zł
Cena katalogowa469,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2N)N)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(14-2-13-7)16(10(12)15-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,15)(H2,11,13,14)
InChI key
DVGWFQILDUEEGX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoadenosine, a ribose nucleoside, reduces cellular ATP levels and inhibits mRNA synthesis. 8-Aminoadenosine also inhibits transcription and polyadenylation. 8-Aminoadenosine potently inhibits varies breast cancer cell lines proliferation and activates cell death independent of p53. 8-NH2-Ado is highly cytotoxic to other cancer cell lines.
8-Aminoadenosine, a transcription inhibitor, reduces cellular ATP levels and inhibits mRNA synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1852SML0271SML1342
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
white to light brown
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)