Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł | |
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł 2456,50 zł |
Informacje o tej pozycji
785,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BU-33, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
wide range
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using sections of intestine from mice or rats treated in vivo with BrdU
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal (mouse IgG1) is derived from the BU-33 hybridoma produced by the fusion of murine myeloma cells and splenocytes from BALB/c mouse immunized with bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to KLH.5′-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU) staining is predominantly used to observe the multiplication of tumor cells and other tissues in vivo.
Immunogen
Application
- BrdU labeling
- immunohistochemistry[1]
- immunostaining
- BrdU assay
- to detect 5-fluorouridine-labelled RNA
- to detect 5-bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) labelled immunoreactive cells
- against BrdU labelled rat retinal sections
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone BU-33, monoclonal | clone 131-14871, monoclonal | clone IIB5, monoclonal | clone MoBu-1, monoclonal |
| species reactivity wide range | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity - |
| antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B8434-200UL | 04061833442838 |
| B8434-25UL | 04061838357571 |
| B8434-100UL | 04061833442821 |