Merck
10280879001
Roche
5-bromo-2′-deoksyurydyna
>97%, crystalline solid, pkg of 1 g
Synonim(y):
brdu
Wybierz wielkość
1 G
422,00 zł
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
422,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BrN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.10
Beilstein:
30395
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
>97%
Formularz
crystalline solid
masa cząsteczkowa
307.1
opakowanie
pkg of 1 g
producent / nazwa handlowa
Roche
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Klucz InChI
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It is conventionally used as a marker for S-phase synthesis of DNA.[1][2]
Zastosowanie
5-Bromo-2′-deoxyuridine has been used to label cells in the S-phase of the cell cycle[3] and primary hepatocytes during cell proliferation studies.[4]
Immunochemically detectable nucleotide that can be incorporated into DNA instead of thymidine. Used for in vivo studies of DNA synthesis[5] and for the detection of mutagenic substances, according to the sister chromatid exchange (SCE) method.
Działania biochem./fizjol.
Thymidine analog used as a mutagen in genetic research. Selectively incorporated into cellular DNA during S-phase.
Jakość
Purity: 97% (from N), chromatographically homogeneous
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration: According to literature for cell culture, a final concentration of 10 μmol/l has been used.
According to literature, 5 to 50 mg/kg body weight mice have been used for the detection of cell proliferation.
Preparation of Working Solution
Corresponding to the BrdU-labeling reagent which is included in the Roche Cell Proliferation ELISA, BrdU kits and in the Roche 5-Bromo-2′-deoxy-uridine Labeling and Detection Kits, prepare the BrdU working solution by dissolving the substance in PBS to a 10 mM stock solution (MW of BrdU = 307.1 D). For the in vivo use of BrdU dissolve in PBS; for the in vitro use of BrdU, dissolve in double-distilled water at the same 10 mM concentration.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K M Connolly et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 41(1), 1-6 (1993-01-01)
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) was evaluated as a marker of cell proliferation in formalin-fixed rat liver tissue through a comparative study with the thymidine analogue 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU). The comparison was conducted through the introduction of a dual immunohistochemical procedure
Effects of Wnt5a protein on proliferation and apoptosis in JAR choriocarcinoma cells
Peng S, et al.
Molecular Medicine Reports, 4(1), 99-104 (2011)
Yukinobu Goto et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 285(2), C253-C259 (2003-04-04)
The present study was designed to develop methods to study the production and release of monocytes from the bone marrow using the thymidine analog 5'-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU). Dividing monocytes in bone marrow were labeled with BrdU (MOBrdU), and their release into
Hwan-Ki Kim et al.
Experimental neurobiology, 29(6), 417-424 (2020-12-08)
The myelination of axons in the vertebrate nervous system through oligodendrocytes promotes efficient axonal conduction, which is required for the normal function of neurons. The central nervous system (CNS) can regenerate damaged myelin sheaths through the process of remyelination, but
Loss of Integrin $\alpha$v$\beta$8 in Murine Hepatocytes Accelerates Liver Regeneration
Greenhalgh SN, et al.
The American Journal of Pathology, 189(2), 258-271 (2019)