Wybierz wielkość
2900,00 zł
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
antibody product type
secondary antibodies
usage
sufficient for 2,000 tests ELISA, Immunoblotting, sufficient for 200 tests Immunohistology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| antibody product type secondary antibodies | antibody product type secondary antibodies | antibody product type secondary antibodies | antibody product type secondary antibodies |
| usage sufficient for 2,000 tests ELISA, Immunoblotting | usage - | usage - | usage - |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
General description
ExtrAvidin® is a unique form of avidin, available only from Sigma, that combines the high specificity and affinity of avidin for biotin with low non-specific binding at physiological pH.
ExtrAvidin® is a unique form of avidin, available only from Sigma, that combines the high specificity and affinity of avidin for biotin with low non-specific binding at physiological pH. ExtrAvidin® peroxidase exhibits high sensitivity with low background.
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Features and Benefits
- Use in immunohistology, ELISA, and immunoblotting assays.
- Affinity Isolated Antibodies have been adsorbed with human IgG and IgM to minimize cross-reactivity.
- Biotinylated antibodies contain a spacer which improves accessibility for the ExtrAvidin® conjugates.
Other Notes
• 3 mL Biotinylated Secondary Antibodies
• Complete Instructions and Assay Protocols
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions