AXYTF100LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
racked, size 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
3390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3390,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-100-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
100 μL
pojemność
100 μL
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
- High accuracy, yield, and precision
- Sample loss is reduced due to high fluid retention
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)