AXYT200CLR
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonim(y):
końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1860,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-200-C-L-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
kolor
clear
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)