Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł |
0.1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 978,00 zł |
7 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
DDG9/CCH2, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPhysical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?