AXYTF1000LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
racked, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
3080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3080,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-1000-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x1000tips/cs
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Tips are sterile and are stored in sealed-bottom racks with lids
- The filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
- To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
- For extremely low retention and high productivity, Maxymum recovery technology is used
- Nonpyrogenic
- RNase-/DNase-free
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)