Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV48140
Sigma-Aldrich
Anti-PGK1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC117307, Anti-MGC142128, Anti-MGC8947, Anti-MIG10, Anti-PGKA, Anti-Phosphoglycerate kinase 1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, sheep, bovine, rat, human, guinea pig, dog, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGK1(5230)
Opis ogólny
Kinaza fosfoglicerynianowa 1 (PGK1) jest enzymem, który katalizuje konwersję 1,3-difosfoglicerynianu do 3-fosfoglicerynianu podczas glikolizy. Ekspresja PGK1 została skorelowana z ekspresją CXCR4, przeżywalnością i przerzutami do szpiku kostnego u pacjentów z neuroblastoma[1].
Królicze przeciwciało anty-PGK1 rozpoznaje bydlęce, ludzkie, mysie, szczurze i psie PGK1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiej PGK1
Zastosowanie
Przeciwciało Rabbit Anti-PGK1 zostało użyte jako kontrola obciążenia w testach immunoblottingu. Produkt jest odpowiedni w stężeniu 0,5 μg/ml do western blot.
Działania biochem./fizjol.
PGK1 jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje konwersję 1,3-difosfoglicerynianu do 3-fosfoglicerynianu. Białko może również działać jako kofaktor dla polimerazy alfa. Białko kodowane przez ten gen jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje konwersję 1,3-difosfoglicerynianu do 3-fosfoglicerynianu. Kodowane białko może również działać jako kofaktor dla polimerazy alfa. Pseudogen tego genu został znaleziony na chromosomie X, a inny na chromosomie 19. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Białko kodowane przez ten gen jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje konwersję 1,3-difosfoglicerynianu do 3-fosfoglicerynianu. Kodowane białko może również działać jako kofaktor dla polimerazy alfa. Pseudogen tego genu został znaleziony na chromosomie X, a inny na chromosomie 19. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PEVEKACANPAAGSVILLENLRFHVEEEGKGKDASGNKVKAEPAKIEAFR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Helen M Ameis et al.
PloS one, 8(12), e83701-e83701 (2014-01-01)
A close relationship between phosphoglycerate kinase 1 (PGK1) and the CXCR4/SDF1 axis (chemokine receptor 4/stromal cell derived factor 1) has been shown for several cancers. However, the role of PGK1 has not been investigated for neuroblastoma, and PGK1 might be
Alice Y Wang et al.
Molecular and cellular biology, 31(18), 3871-3884 (2011-07-28)
The incorporation of histone variants into nucleosomes represents one way of altering the chromatin structure to accommodate diverse functions. Histone variant H2A.Z has specific roles in gene regulation, heterochromatin boundary formation, and genomic integrity. The precise features required for H2A.Z
Caiyan Huang et al.
Meat science, 199, 109126-109126 (2023-02-04)
The aim of this study was to identify the potential indicators of lamb meat quality by TMT and PRM-based proteomics combined with bioinformatic analysis. Lamb muscles were divided into three different meat quality groups (high, middle and low) according to