Przejdź do
FCMAB116P
Przeciwciało Milli-Mark Anti-SSEA-4-PE, klon MC-813-70
clone MC-813-70, Milli-Mark®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
MC-813-70, monoclonal
Application:
FACS, ICC
Citations:
2
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MC-813-70, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG3κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUT4(2526)
General description
Markery powierzchni komórek używane rutynowo do identyfikacji niezróżnicowanych ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hESC) zostały początkowo scharakteryzowane jako markery dla mESC, mysich embrionalnych komórek rakowych (EC) lub ludzkich komórek EC. Antygen zarodkowy specyficzny dla stadium-3 (SSEA-3) i SSEA-4 są szeroko stosowane jako markery powierzchniowe komórek do definiowania zarówno ludzkich, jak i mysich ESC. SSEA-3 i SSEA-4 ulegają ekspresji na niezróżnicowanych hESC, ale nie na niezróżnicowanych mESC.
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki MuRF1 pełnej długości, wyrażany w E.coli. Oczyszczono przy użyciu sefarozy glutationowej.
Immunogen
Linia komórkowa ludzkiego raka zarodkowego 2102Ep.
Application
Barwienie immunocytochemiczne żywych ludzkich komórek ES H9 inkubowanych przez 30 minut w 37oC z rozcieńczeniem 1:50 przeciwciała monoklonalnego anty-SSEA-4, klon MC-813-70, koniugat PE (nr kat. FCMAB116P).
Pluripotencjalne ludzkie komórki ES wykazują silną immunoreaktywność wobec tego przeciwciała.
Barwienie immunocytochemiczne utrwalonych ludzkich komórek ES H9 inkubowanych przez 2 godziny w temperaturze 2-8oC z rozcieńczeniem 1:50 przeciwciała monoklonalnego anty-SSEA-4, klon MC-813-70, sprzężonego z PE (nr kat. FCMAB116P).
Pluripotencjalne ludzkie komórki ES wykazują silną immunoreaktywność wobec tego przeciwciała.
To przeciwciało Milli-Mark Anti-SSEA-4-PE, klon MC-813-70 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IC do wykrywania SSEA-4.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z antygenem zarodkowym specyficznym dla stadium 4 (SSEA-4), który ulega ekspresji na powierzchni ludzkich komórek macierzystych raka czterokomórkowego (EC), ludzkich zarodkowych komórek rozrodczych (EG) i ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (ES).
Brak immunoreaktywności jest widoczny w przypadku niezróżnicowanych mysich komórek EC, ES i EG. Ekspresja SSEA-4 jest regulowana w dół po różnicowaniu ludzkich komórek EC. W przeciwieństwie do tego, różnicowaniu mysich komórek EC i ES może towarzyszyć wzrost ekspresji SSEA-4.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG3 sprzężona z fluorochromem PE w PBS z dodatkiem mniej niż 0,09% azydku sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8oC, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pluripotencjalne ludzkie zarodkowe komórki macierzyste (ES)
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FCMAB141A4FCMAB117PFCMAB166F
description
clone MC-813-70, Milli-Mark®, from mouse
description
Milli-Mark®, from rat
description
clone MC-480, from mouse, PE
description
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
-
Gene Information
human ... FUT4(2526)
Gene Information
human ... FUT4(2526)
Gene Information
human ... FUT4(2526)
Gene Information
-
clone
MC-813-70, monoclonal
clone
monoclonal
clone
MC-480, monoclonal
clone
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
-
conjugate
PE
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
PE
conjugate
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)