Kluczowe dokumenty
SAB2701260
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686E1099, DKFZp686F1345, FLJ38954, MAP1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:500-1:3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MAP1B(4131)
Immunogen
Syntetyczny peptyd zawierający sekwencję odpowiadającą regionowi w obrębie aminokwasów 1824 i 1878 (P46821) MAP1B zgodnie z NP_005900
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek związanych z mikrotubulami. Uważa się, że białka z tej rodziny są zaangażowane w składanie mikrotubul, co jest niezbędnym etapem neurogenezy. Produktem tego genu jest polipeptyd prekursorowy, który przypuszczalnie podlega obróbce proteolitycznej w celu wygenerowania końcowego łańcucha ciężkiego MAP1B i łańcucha lekkiego LC1. Badania nokautu genu mysiego białka związanego z mikrotubulami 1B sugerują ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susanne Wegmann et al.
Science advances, 7(12) (2021-03-21)
Neuronal tau reduction confers resilience against β-amyloid and tau-related neurotoxicity in vitro and in vivo. Here, we introduce a novel translational approach to lower expression of the tau gene MAPT at the transcriptional level using gene-silencing zinc finger protein transcription