Przejdź do
SAE0117
Amelogenina, ludzka
X isoform, recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
AIH1, AMELX, AMG, AMGX, Amel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
impurities
≤1 EU/μg
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMELX(265)
General description
Obszar badań: Neuroscience
Amelogenina, izoforma X należy do rodziny blisko spokrewnionych białek amelogenin, które uczestniczą w procesie mineralizacji zębów - amelogenezie. Amelogeniny stanowią ponad 90% całkowitego białka w rozwijającym się szkliwie zębów.
Biochem/physiol Actions
Mutacje w AMELX są odpowiedzialne za rozwój rzadkiej choroby Amelogenesis imperfecta 1E (AI1E), która charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem szkliwa zębów. Amelogeniny działają zarówno jako czynniki przywiązania, jak i czynnik wzrostu dla mezenchymalnych komórek macierzystych. Amelogenina ma coraz większe znaczenie jako potencjalny środek terapeutyczny do różnych zastosowań, w tym leczenia trudno gojących się ran, promowania remineralizacji zmian próchnicowych i naprawy szkliwa ludzkich zębów.
Preparation Note
Produkt można odtworzyć w wodzie lub 2% kwasie octowym w stężeniu 0,1-5 mg/ml. Stuknąć fiolkę, aby upewnić się, że białko zostało odtworzone. Pobrać alikwot odtworzonej amelogeniny i przechowywać w temperaturze -20 °C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Amelogenina może tworzyć cienką przezroczystą warstwę na niektórych powierzchniach, co prowadzi do zmniejszenia stężenia w roztworze. Dokładne stężenie amelogeniny można określić za pomocą absorpcji przy 280 nm. Roztwór amelogeniny o stężeniu 0,1% maA280=1,35
Other Notes
Produkt jest dostarczany w postaci liofilizowanego proszku, przygotowanego z 0,2 μM przefiltrowanego roztworu amelogeniny w 2% kwasie octowym bez żadnych dodatków. Liofilizowany produkt jest zasadniczo wolny od soli. Aktywność biologiczna rekombinowanego ludzkiego AMELX jest mierzona na podstawie jego zdolności do promowania przyłączania komórek Saos-2 do pokrytej powierzchni. ED50 definiuje się jako ilość AMELX na cm2, która wywołuje 50% maksymalnej aktywności przyłączania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF167ABT260SAB1401509
description
X isoform, recombinant, expressed in E. coli
description
The Bone morphogenetic protein 4 (or BMP-4 protein) is a TGFβ superfamily ligand that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood.
description
serum, from rabbit
description
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
human
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
assay
≥90% (HPLC)
assay
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
-
assay
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
solid
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)